Learn More
Invitrogen™ Human BSEP Vesicles
Les vésicules BSEP humaines sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport BSEP insérée (pompe d’exportation des sels biliaires, ABCB11). Nos vésicules BSEP humaines peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les BSEP dans les dosages in vitro.
Marque:  Invitrogen™ GM0005
Code produit. 10308189
  • 1168.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Congelé
Niveau de recherche
Vésicule humaine
Flacon
0.5 mL
Humaine
Conservation à -80°C.
Glace carbonique