Learn More
Invitrogen™ Human BLMH ELISA Kit
Le BLMH humain quantifie le BLMH humain dans le sérum, le plasma et le surnageant.
Marque: Invitrogen™ EH46RBX10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le BLMH humain quantifie le BLMH humain dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement le BLMH humain naturel et recombinant.
Le rôle physiologique normal de l’hydrolase du BLM est inconnu, mais elle catalyse l’inactivation du médicament antitumoral BLM (un glycopeptide) en hydrolysant la liaison carboxamide de sa fraction B-aminoalaninamide, protégeant ainsi les cellules normales et malignes de la toxicité du BLM.Spécification
Ai035728 BH ; hydrolase de bléomycine ; hydrolase BLM ; BLMH ; BMH | |
0,085 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
BLMH | |
< 10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,085 à 20 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q13867 | |
< 12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
10 x 96 tests | |
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl | |
BLMH | |
4 h 45 min |