Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de BCMA / TNFRSF17 humain
Description
Human BCMA/TNFRSF17 quantitates human BCMA/TNFRSF17 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BCMA/TNFRSF17.
La protéine codée par ce gène fait partie de la superfamille des récepteurs TNF. Ce récepteur est exprimé de préférence dans les lymphocytes B matures et peut être important pour le développement des cellules B et la réponse auto-immune. Il a été démontré que ce récepteur se lie spécifiquement à la superfamille du facteur de nécrose tumorale (ligand), membre 13b (TNFSF13B / TALL-1 / BAFF) et conduit à l’activation de NF-kappaB et MAPK8 / JNK. Ce récepteur se lie également à divers membres de la famille TRAF et peut donc transduire des signaux pour la survie et la prolifération des cellules.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Antigène de maturation des cellules B ; facteur de maturation des cellules B ; protéine de maturation des cellules B ; Bcm ; BCMA ; CD269 ; membre de la superfamille de récepteurs TNF 17 ; Tnfrsf13 ; Tnfrsf13a ; TNFRSF17 ; membre de la superfamille de récepteurs du facteur de nécrose tumorale 17 ; superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale, membre 17 |
| Plage de dosage | 0,048 à 12 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,048 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q02223 |
| Symbole de gène(s) | Tnfrsf17 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |