Learn More
R&D Systems™ Human Apolipoprotein B/ApoB Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Suffisant pour:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human Apolipoprotein B/ApoB Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Apolipoprotein B/ApoB in serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 39.10 - 2500ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 9.97ng/mL |
| Conjugué | HRP |
| Type d’échantillon | Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Spécificité | Natural Human ApoB |
| Suffisant pour | 1 plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 338 |
| Volume d’échantillon | Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Afficher plus |