Learn More
Proteintech Kit ELISA 1 d’angiopoïétine humaine
L’angiopoïétine 1 est une glycoprotéine sécrétée de 70 kDa générée à partir de cellules murales vasculaires, de péricytes et de certaines autres cellules.
Marque: Proteintech KE00212-96T
Description
L’angiopoïétine 1 participe à la différenciation vasculaire par l’angiogenèse, qui est le processus de croissance et de remodelage des vaisseaux existants. L’angiopoïétine 1 est également impliquée dans l’entretien et le renouvellement des vaisseaux sanguins chez les animaux matures. L’angiopoïétine 1 se lie au récepteur TEK/TIE2 et l’active en induisant sa dimérisation et sa phosphorylation de la tyrosine, en jouant un rôle important dans la régulation de l’angiogenèse. La surexpression de l’angiopoïétine 1 s’est avérée se produire dans le glioblastome malin, le neuroblastome, le cancer du poumon non à petites cellules et d’autres tumeurs.
Spécification
284 |
Sécurité et traitement
- 96RXN Human Angiopoietin 1 ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine