missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Alpha-Galactosidase A/GLA ELISA Kit

Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant.

Marque:  Invitrogen™ EH21RBX10

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17804100

  • 4995.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Alpha-Galactosidase A/GLA.

Ce gène code une glycoprotéine homodimère qui hydrolyse les fractions alpha-galactosyles terminales des glycolipides et des glycoprotéines. Cette enzyme hydrolyse principalement le trihexoside de céramide et elle peut catalyser l’hydrolyse du mélibiose en galactose et en glucose. Une variété de mutations dans ce gène affectent la synthèse, le traitement et la stabilité de cette enzyme, qui cause la maladie de Fabry, un trouble de stockage lysosomal rare qui résulte d’un défaut de cataboliser les fractions alpha-D-galactosyl glycolipid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Agalsidase ; agalsidase alfa ; Ags ; alpha-D-galactosidase A ; alpha-D-galactoside galactohydrolase ; Alpha-D-galactoside galactohydrolase 1 ; alpha-gal A ; alpha-galactosidase A ; GALA ; galactosidase alpha ; Galactosidase, alpha ; GLA ; mélibiase
45 pg/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
GLA
< 10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
45 à 10 000 pg/ml
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
P06280
< 12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
10 x 96 tests
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Alpha-galactosidase
4 h 45 min
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis