Learn More
Invitrogen™ Human Alpha-Galactosidase A/GLA ELISA Kit
Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant.
Marque:  Invitrogen™ EH21RB
Code produit. 17184503
  • 654.00€ / 96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Alpha-Galactosidase A/GLA.
Ce gène code une glycoprotéine homodimère qui hydrolyse les fractions alpha-galactosyles terminales des glycolipides et des glycoprotéines. Cette enzyme hydrolyse principalement le trihexoside de céramide et elle peut catalyser l’hydrolyse du mélibiose en galactose et en glucose. Une variété de mutations dans ce gène affectent la synthèse, le traitement et la stabilité de cette enzyme, qui cause la maladie de Fabry, un trouble de stockage lysosomal rare qui résulte d’un défaut de cataboliser les fractions alpha-D-galactosyl glycolipid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Agalsidase ; agalsidase alfa ; Ags ; alpha-D-galactosidase A ; alpha-D-galactoside galactohydrolase ; Alpha-D-galactoside galactohydrolase 1 ; alpha-gal A ; alpha-galactosidase A ; GALA ; galactosidase alpha ; Galactosidase, alpha ; GLA ; mélibiase
45 pg/mL
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
GLA
<10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
45 à 10 000 pg/mL
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
P06280
<12%
Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
96 dosages
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Alpha-galactosidase
4 h 45 min