Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques en forme de croix
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 mm
70mm
Diamètre (métrique):
27mm
37mm
Hauteur (métrique):
27mm
37mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Dimensions (L x l x H) | 45 x 27 x 27 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Hauteur (métrique) | 27mm |
| Diamètre (métrique) | 27mm |
| Longueur (métrique) | 45 mm |
| Quantité | 1/boîte |