Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques en forme de croix
Code produit. 10313362 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 mm
70mm
Diamètre (métrique):
27mm
37mm
Hauteur (métrique):
27mm
37mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10313362
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une agitation très stable, en particulier à de faibles vitesses. Les barreaux d’agitation en forme de croix Fisherbrand™ sont moulés de manière isostatique dans du plastique PTFE pur et approuvé par la FDA.
  • Garanti inerte et étanche
  • Disponible avec des aimants Alnico V ou des aimants aux terres rares
  • Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Informations sur la commande
Dimensions L x l
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Dimensions (L x l x H) 70 x 37 x 37mm
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Hauteur (métrique) 37mm
Diamètre (métrique) 37mm
Longueur (métrique) 70mm
Quantité 1/boîte