Learn More
Hamilton™ Aiguille amovible à petite embase, longueur personnalisée
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 27
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Autoclavables
- Stérilisable au gaz
- 6/boîte
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | Calibre 27 |
| Longueur (impériale) | 0,375 à 12 in |
| Type de produit | Aiguille à petite embase |
| Type de pointe d’aiguille | Type de pointe personnalisé (2, 3 ou 4) |