Learn More
Corning™ Système de support perméable HTS TransWell™ à 24 puits
Réalisez simultanément 24 études de transfert de substances actives à haut débit, de manière automatisée. Le système de support perméable à 24 puits HTS Costar™ HTS Transwell™ est un système de support de microplaques pour grille de 24 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique ; cette conception permet de manipuler l’ensemble des 24 inserts comme une seule unité.
280.89€ - 1560.00€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Capacité (métrique) | 0,6 ml (puits) |
Couleur | Transparent |
Surface de culture | 0,33 cm2 |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10143832
![]() ![]() |
Corning™
3379 |
1/Paquet |
280.89€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10582213
![]() ![]() |
Corning™
3378 |
12/Paquet |
1560.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Traité pour culture tissulaire pour la différenciation, l’adhérence et la croissance des cellules adhérentes
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Surface de croissance cellulaire 0,33 cm2 / puits
- Le conditionnement individuel comprend deux plaques HTS Transwell-24 montées sur deux plaques à 24 puits et deux réservoirs ouverts
- Le conditionnement en vrac se compose de 12 plaques HTS Transwell-24 montées sur douze plaques à 24 puits
- Utilisez la plaque avec réservoir ouvert pour l’alimentation des cellules sans pipetage supplémentaire (plaque vendue séparément)
Spécification
Oui | |
Transparent | |
Stérile | |
0,6 ml | |
0,4 μm | |
6,5 mm |
0,6 ml (puits) | |
0,33 cm2 | |
Système d'insertion de microplaques | |
24 | |
Polyéthylène téréphtalate (PET) traité pour culture tissulaire |