Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 130°C à 370°C, alliage d’aluminium
Forme : Rectangle ; Taille : 13,8 x 19,7 in
Marque: Gestigkeit Harry™ HT23
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
Plaque chauffante aluminium• Contrôle température par thermostat
• Puissance de chauffe réglable 10 à 100%
• Usage continu
• Bonne conductibilité thermique
• Munie de pieds réglables pour mise à niveau et d'un câble d'alimentation de 1,7 m
• Supporte jusqu'à 100kg de charge
• Panneau de commande disposé sur la face avant la plus courte
• Alimentation 230V - 50Hz
• Thermostat de régulation
• Permet une régulation fine de la température de la plaque de chauffe. régulateur de puissance
• Puissance de chauffe réglable de 10 à 100%
• Le choix se fait en fonction de la température à atteindre et de la charge à thermostater
• Nous conseillons d'utiliser au départ la puissance maximale pour une montée rapide en température puis de réduire cette puissance pour maintenir la plaque à température constante
• Plaque 130-370°C
• Zone de chauffe séparée de l'électronique.
Specifications
Plaque chauffante | |
Rectangle | |
13,8 x 19,7 in | |
19 kg | |
230 V, 2850 W |
230 V | |
Alliage d’aluminium | |
130deg;C à 370deg;C | |
2 850 w |