Learn More
Horst™ Conducteur chauffant flexible modèle HSS
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,6 m (L)
10 Lm
1 m (L)
2 m (L)
3 m (L)
4 m (L)
5 m (L)
6 m (L)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fil chauffant haute protection 450°C
• Isolation par fibre de verre avec blindage
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 6mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m sans prise.
• Isolation par fibre de verre avec blindage
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 6mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m sans prise.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 0,6 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 0,6 m (L) |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HSS |
| Type de produit | Conducteur chauffant flexible |