Learn More
Horst™ Câble chauffant modèle HS
Click to view available options
Modèle:
HMSG
HS
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation:
0,6m
1 m
4m
5m
6m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Tapis chauffant 250 et 450°C
• Longueur standard 500mm
• Largeur 135 à 515mm
• Thermocouple K intégré
• Flexible, s'enroule facilement
• Thermocouple K en standard
• Alimentation 230V - 50Hz
• Pour connexion aux régulateurs, prévoir une prise 1184-7514 et une fiche DIN 1068-8272 pour thermocouple à souder selon Pin 1 (+) et Pin 2 (-)
• Tapis 450°C
• Isolation et treillis fibre de verre
• Corps de chauffe recouvert sur les 2 faces. illets de fixation sur 2 bords
• Tapis 450°C
• Accessoires obligatoires régulateur
• Longueur standard 500mm
• Largeur 135 à 515mm
• Thermocouple K intégré
• Flexible, s'enroule facilement
• Thermocouple K en standard
• Alimentation 230V - 50Hz
• Pour connexion aux régulateurs, prévoir une prise 1184-7514 et une fiche DIN 1068-8272 pour thermocouple à souder selon Pin 1 (+) et Pin 2 (-)
• Tapis 450°C
• Isolation et treillis fibre de verre
• Corps de chauffe recouvert sur les 2 faces. illets de fixation sur 2 bords
• Tapis 450°C
• Accessoires obligatoires régulateur
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 500mm |
| Dimensions (L x l x H) | 500mm |
| Modèle | HMSG |
| Longueur (métrique) du cordon d’alimentation | 1 m |
| Type de produit | Tapis chauffants |