Learn More
Horst™ Câble chauffant modèle HS
Code produit. 10582502
Click to view available options
Modèle:
HMSG
HS
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation:
0,6m
1 m
4m
5m
6m
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10582502
Marque: Horst™ 20101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fil chauffant tressé souple 450°C
• Isolation par fibre de verre tressée
• Fil très souple, rayon de courbure 4mm
• Idéal pour enrouler autour d'objets fins
• Section 3 à 4mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m sans prise.
Spécification
Dimensions (L x l) 0,6 m (L)
Dimensions (L x l x H) 0,6 m (L)
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HS
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 0,6m
Type de produit Câble chauffant