Learn More
Horst™ Câble chauffant HS
Code produit. p-8000268
Click to view available options
Puissance:
100 W
250 W
350 W
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10210402
Marque: Horst™ 20102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Câble chauffant très flexible isolé par fil de verre. Le câble chauffant Horst™ HS peut être utilisé pour les très petits rayons d’enroulage.
  • Flexible
  • Très petit rayon d’enroulage
Spécification
Longueur (métrique) 1.5 m
Tension 230 V
Modèle HS
Matériau Fil de verre
Puissance 100 W
Type de produit Câble chauffant