Learn More
SCAT™ Kits d’élimination des déchets HPLC, V2.0
Les kits d’élimination de déchets HPLC V2.0 sont des combinaisons économiques pour l’élimination propre et sûre des déchets de laboratoire liquides par des systèmes HPLC ou d’autres instruments d’analyse.
Marque: SCAT™ 307375
222.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
Tous les kits sont composés d’un jerrycan et d’un bouchon SafetyCap SCAT d’origine avec filtre d’échappement ainsi que des raccords, des bouchons d’obturation et un connecteur de tube.- Système personnalisé avec des composants d’ensemble de haute qualité
- Bouchons de sécurité du fabricant haut de gamme SCAT
- Jerrycans de sécurité en PEHD ou PP
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Spécification
Bouchon de sécurité, S60/61, PTFE-EL, 2 x raccord PFA 2,3 mm OD, 2 x Raccord PFA 3,2 mm OD, 1 x connecteur de tube PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccord GL14 pour le filtre d'échappement, 1 x bidon, S60/61, 5 L, PE-HD conducteur d'électricité statique, 1 x câble de mise à la terre, 2 x pince, 1,5 m, 1 x filtre d'évacuation S, avec protection contre les éclaboussures et indicateur de changement | |
Systèmes HPLC | |
S60/61 |
10 L | |
Kit 15 |