Learn More
SCAT™ Kits d’élimination des déchets HPLC, V2.0
Les kits d’élimination de déchets HPLC V2.0 sont des combinaisons économiques pour l’élimination propre et sûre des déchets de laboratoire liquides par des systèmes HPLC ou d’autres instruments d’analyse.
Marque: SCAT™ 307372
Description
Tous les kits sont composés d’un jerrycan et d’un bouchon SafetyCap SCAT d’origine avec filtre d’échappement ainsi que des raccords, des bouchons d’obturation et un connecteur de tube.- Système personnalisé avec des composants d’ensemble de haute qualité
- Bouchons de sécurité du fabricant haut de gamme SCAT
- Jerrycans de sécurité en PEHD ou PP
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Spécification
| Systèmes HPLC | |
| 3 | |
| Bouchon de sécurité des déchets, 2 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 2 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 1 connecteur de tube en PP de 5 à 11,5 mm (diam. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement, 1 jerrycan S70/71 de 20 L en PE-HD, 1 filtre d’échappement M avec pare-éclaboussures et indicateur de remplacement | |
| S70/71 | |
| 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |
| Lot 12 | |
| HDPE | |
| White | |
| 20 l |