Learn More
SCAT™ Kits d’élimination des déchets HPLC, V2.0
Les kits d’élimination de déchets HPLC V2.0 sont des combinaisons économiques pour l’élimination propre et sûre des déchets de laboratoire liquides par des systèmes HPLC ou d’autres instruments d’analyse.
Marque:  SCAT™ 307324
Code nomenclature Nacres: SB.51
Code produit. 17835704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    206.96€ / 1 kit
    Économisez 67.04€
    24% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 02-12-2025
Ajouter au panier
Beskrivning
Beskrivning
Tous les kits sont composés d’un jerrycan et d’un bouchon SafetyCap SCAT d’origine avec filtre d’échappement ainsi que des raccords, des bouchons d’obturation et un connecteur de tube.
  • Système personnalisé avec des composants d’ensemble de haute qualité
  • Bouchons de sécurité du fabricant haut de gamme SCAT
  • Jerrycans de sécurité en PEHD ou PP
  • Prix attractif par rapport à un achat unique
  • Prêt à l’emploi, aucun autre composant nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Specifikationer
Specifikationer
Systèmes HPLC
5
Bouchon de sécurité des déchets, 4 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 4 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 1 connecteur de tube en PP de 5 à 11,5 mm (diam. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement, 1 jerrycan S90 de 10 L en PE-HD, 1 filtre d’échappement M avec pare-éclaboussures et indicateur de remplacement
S90
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
Lot 10
HDPE
White
10 l
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
SCAT™ Kits d’élimination des déchets HPLC, V2.0 > Dimensions du filetage : S90 ; Type : Lot 10 ; Volume : 10 L
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.