Learn More
SCAT™ Kits d’élimination des déchets HPLC, V2.0
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
5 l
10 L
10 l
12 l
20 l
30 l
Matériau:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Diamètre du filetage:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Nbre de ports:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
SCAT™ offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants utilisés pour l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
- Système personnalisé avec composants d’ensemble de haute qualité
- Jerrycans de sécurité en PEHD ou polypropylène
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant nécessaire
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
| Type | Lot 19 |
| Canaux de solvant | 5 |
| Matériau | HDPE-EC |
| Comprend | Bouchon de sécurité des déchets en PTFE-EL, 4 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 4 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 1 connecteur de tube en PP de 5 à 11,5 mm (diam. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement, 1 jerrycan avec fenêtre de contrôle de niveau S90 de 10 L en PE-HD à conduction électrostatique, 1 bride de mise à la terre, rigide, avec câble et pince de mise à la terre, convient au jerrycan 108420, 1 filtre d’échappement M avec pare-éclaboussures et indicateur de remplacement |
| Couleur | Black |
| Diamètre du filetage | S90 |
| Capacité (métrique) | 10 l |
| Nbre de ports | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur