Learn More
SCAT Kits de fournitures pour HPLC, V.20
Les kits d’alimentation HPLC, V2.0 du fabricant SCAT sont des combinaisons d’équipements pour une alimentation sans contamination des systèmes HPLC avec des solvants. Les kits se composent d’un flacon de laboratoire avec filetage GL 45, d’un bouchon SafetyCap SCAT ainsi que de capillaires, de filtres d’aspiration et de soupapes à air.
Marque:  SCAT 307305
128.96 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16473789
  • 171.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Système personnalisé avec composants d’ensemble de haute qualité
  • Capsules de sécuurité du fabricant haut de gamme SCAT
  • Flacons de laboratoire
  • Prix attractif par rapport à un achat unique
  • Prêt à l’emploi, aucun autre composant n’est nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Spécification
Spécification
Transparent
1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire carré et en verre transparent de 1 000 ml + 2 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 2 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010)
Kit II
Tout système HPLC
GL45
Kits de fournitures II pour HPLC, V2.0 : 1 capsule de sécurité II GL45, 1 x flacon de laboratoire carré et en verre transparent de 1 000 ml + 2 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 2 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010)