Learn More
SCAT Kits de fournitures pour HPLC, V.20
Les kits d’alimentation HPLC, V2.0 du fabricant SCAT sont des combinaisons d’équipements pour une alimentation sans contamination des systèmes HPLC avec des solvants. Les kits se composent d’un flacon de laboratoire avec filetage GL 45, d’un bouchon SafetyCap SCAT ainsi que de capillaires, de filtres d’aspiration et de soupapes à air.
Marque: SCAT 307304
144.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.78000kg
Description
- Système personnalisé avec composants d’ensemble de haute qualité
- Bouchons SafetyCaps du fabricant haut de gamme SCAT
- Flacons de laboratoire
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant n’est nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Spécification
1 bouchon SafetyCap I GL45, 1 flacon de laboratoire rond et en verre transparent de 1 000 ml + 3 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 3 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) | |
Transparent | |
GL45 |
Kit III | |
Tout système HPLC | |
Kits de fournitures III pour HPLC, V2.0 : 1 capsule de sécurité III GL45, 1 x flacon de laboratoire rond et en verre transparent de 1 000 ml + 3 capillaires 1,5 m de 3,2 mm de dia. ext., 3 filtres d’aspiration en PTFE + soupape à air (317010) |