Learn More
SCAT Kits de démarrage HPLC - Alimentation, V2.0
Les capsules de sécurité SCAT sont la norme pour alimenter votre HPLC en solvants en toute sécurité. Ils bloquent les vapeurs nocives et protègent votre système HPLC de toute contamination. Le kit de démarrage HPLC est équipé de SafetyCaps, de bouchons d'obturation, de raccords et de soupapes de purge.
Marque:  SCAT 399204
Code produit. 18696458
  • 454.36€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Qualité de la marque originale du fabricant de produits haut de gamme SCAT
  • Équipement initial pouvant être utilisé avec tous les systèmes HPLC courants
  • Kit de démarrage comprenant des SafetyCaps SCAT, des bouchons aveugles, des raccords et des soupapes d'air pour l'alimentation des systèmes HPLC
  • Tous les composants de l'ensemble peuvent être commandés séparément
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Spécification
Spécification
HPLC Starter Kit 6: 4 x Safety Cap VI, GL45, 4 x air valve, 4 x change indicator, 24 x PFA fitting 1.6 mm OD, green, 24 x PFA fitting 2.3 mm OD, violet, 24 x PFA fitting 3.2 mm OD, blue, 20 x PFA blind plugs, 4 x labelling field
4 Pk.
Solvent Waste Kit
PTFE
GL45