Learn More
Bras latéral simple à motif angle droit Pyrex™ Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
Marque:  Quickfit HP10RA/10
201.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12435276
  • 203.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bras latéraux mesurent 100 mm de long
  • Bras latéraux de 100 mm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bras latéral simple
Verre borosilicaté
225 mm
10,0 mm
13 mm