Learn More
Agilent Technologies HP-20M 30M 0.53mm 1.33U
Marque:  Agilent Technologies 19095W-123
Encompass_Preferred
HP-20M 30M 0.53mm 1.33U
Code produit. 10162173
  • 1013.98€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-01-2026
Ajouter au panier
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.