Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Code produit. p-7227790
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Céramique
Dimensions:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
max. (métrique):
0°C à 300°C
0°C à 375°C
50°C à 450°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17742529
Marque: Cole-Parmer™ 0480766
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Large capacity Hotplates with digital, microprocessor control for high-performance.
  • Réglage numérique précis et contrôle de la température de la plaque
  • Un témoin clignotant signale que la plaque supérieure est chaude, pour plus de sécurité
  • Boutons-poussoirs et réglage de cadran pour des changements rapides de température et un contrôle simple
  • Le contrôle par microprocesseur permet une surveillance précise de la température de la plaque
  • Le boîtier a une forme stable qui permet d’éviter les éclaboussures pour l’utilisateur
  • Le témoin d’avertissement de température élevée “Hot” clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
  • Un circuit de sécurité indépendant protège contre la surchauffe et les composants électroniques internes sont protégés contre la corrosion
  • Peut accueillir plusieurs récipients, un grand contenant, voire des lames de microscope
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Dimensions 30 x 30 cm
max. (métrique) 50°C à 450°C
Type de bouchon Type UK, Type EU
Nbre de positions 1
Forme Carré
Tension 230 V
Type Hotplate
Certifications/Conformité CE, UKCA
Warranty 3 ans
Affichage Numérique
Dimensions (L x l x H) 37,5 x 31 x 10,5 cm