Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
Longueur (métrique):
88 cm
100 cm
Description
Comprend deux poches basses. Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentaire.
- Blouse de laboratoire de style Howie
- Manchettes maillées
- Blanc
- Deux poches basses
- Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
- Polyester/coton
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Coton, Polyester |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Maille |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Howie |
Nbre de poches | 2 |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu