Learn More
Logistik™ Blouse de laboratoire blanche unisexe Howie-Style avec manchettes tricotées
Conçues pour être conformes aux directives du rapport Howie, fixation latérale avec quatre couches de tissu à l’avant pour assurer une protection supplémentaire contre les éclaboussures mineures de produits chimiques. Les blouses de laboratoire blanches unisexe de style Howie Logistik™ à manchettes maillées sont une option de haute qualité pour la protection en laboratoire.
154.00€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Coton, Polyester |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Maille |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12801388
|
Logistik™
441YH-V6WH-132C |
3XL | 124 à 129 cm |
154.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12338647
|
Logistik™
441YH-V6WH-124C |
2XL | 127 à 132,08 cm |
154.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Blouse de laboratoire de haute qualité de style Howie avec manchettes maillées
- Deux poches basses et style Wrapover
- Fermeture avant à goujons
- Polyester/coton
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire style Howie | |
Coton, Polyester | |
Maille | |
Non-sterile | |
2 | |
Avec deux poches basses et un col croisé fermé par bouton pression non apparent |
Unisexe | |
Blanc | |
Reusable | |
Howie | |
Rond | |
Polyester, coton |