Learn More
Logistik™ Blouse de laboratoire blanche unisexe Howie-Style avec manchettes tricotées
Click to view available options
Dimensions:
2XL
3XL
Taille (métrique) de la poitrine:
124 à 129 cm
127 à 132,08 cm
Description
- Blouse de laboratoire de haute qualité de style Howie avec manchettes maillées
- Deux poches basses et style Wrapover
- Fermeture avant à goujons
- Polyester/coton
- Pas de marquage CE
Specifications
Specifications
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
Dimensions | 2XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Coton, Polyester |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Maille |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Howie |
Nbre de poches | 2 |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction