Learn More
Honeywell™ Mouffettes pliantes pour haute visibilité Howard Leight™ Leightning L2FHV
Click to view available options
L2F ; pliable ; chaux à haute visibilité, casque
Description
- Les oreillettes vert clair offrent une visibilité et un contraste élevés
- Le bandeau rembourré réfléchissant s’allume sous la lumière pour une visibilité et une sécurité accrues
- Idéal à porter la nuit, pendant la journée, dans des conditions de faible éclairage et dans des conditions météorologiques défavorables
- Technologie brevetée Air Flow Control™ pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Le bandeau en acier robuste résiste aux utilisations intensives, en particulier dans les environnements difficiles
- Les coussinets d’oreilles à clips rendent le remplacement rapide et facile
Spécification
Spécification
Couleur | Chaux à haute visibilité |
ANSI S3.1974 | Oui |
CSA Z94.2 | Classe BL |
Couleur du coussin | Noir |
Matériau du bandeau | Mousse |
À utiliser avec (application) | Construction, fabrication, exploitation minière, services municipaux, pétrole et gaz, pharmaceutique, transport |
Haute visibilité | Oui |
Modèle | L2FHV, Casque |
Taux de réduction sonore (NRR) | 27 dB |
Type de produit | Casque antibruit |