Learn More
Honeywell™ Casque antibruit Howard Leight™ Leightning™ L2
Code produit. 12695083
Click to view available options
:
Casque antibruit Howard Leight™ Leightning L2 ; Modèle : L2F ; indice de réduction sonore (NRR) : 27 dB
Code produit. 12695083
Marque: Honeywell™ 1011997
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les casques antibruit Howard Leight™ Leightning L2 sont d’une aide exceptionnelle contre les risques liés aux bruit élevés, avec un simple ajustement en un clic et une conception pliante, ce qui en fait le choix parfait pour une utilisation dans les usines et dans l’industrie. Ils sont confortables à porter et sont dotés de la technologie Air Flow Control pour que les voix restent claires.
  • EN 352-1
  • Conviennent au pliage dans les environnements très dynamiques
  • La technologie Air Flow Control assure une bonne clarté des voix
  • Coussinets d’oreille encliquables pour un confort et une efficacité maximum de l’utilisateur
  • Réglage télescopique de la hauteur pour un bon ajustement
  • Haut degré de confort pour la plupart des tâches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Certifications/Conformité ANSI S3.19-1974
À utiliser avec (application) Agriculture, construction de bâtiments, foresterie, entreprise générale, construction lourde, aménagement de paysage, produits en bois ou bois débité, fabrication de métaux, produits pétrochimiques, acier
Modèle L2F, Serre-tête
Taux de réduction sonore (NRR) 27 dB
Type de produit Casque antibruit
Matériau Acier