Learn More
Honeywell™ Casque antibruit à bandeau Howard Leight™ Leightning™ L1s
Click to view available options
Casque antibruit à bandeau Howard Leight™ Leightning L1s ; couleur : Noir (bandeau) et gris clair (coquille)
Description
- Casque anti-bruit d’entrée de gamme bon marché
- Modèle contemporain à profil bas
- Le coussinet d’oreille ultra-doux élimine la sensation de compression sur la tête
- La fonction d’encliquage permet un remplacement rapide et facile du coussinet
- Le bandeau est doté d’un réglage télescopique pour un ajustement personnalisé
- Construction en fils d’acier pour résister à une utilisation exigeante et mousse rembourrée pour minimiser la pression exercée sur la tête
- La coquille dispose de la technologie brevetée Air Flow Control pour réduire le son sur toutes les fréquences sans augmenter sa taille ou son poids
- Trois niveaux de réduction du bruit adaptés aux différents environnements de tir
- Taux de réduction sonore : 25
- SNR (dB) : 30 ; H (dB) : 31 ; M (dB) : 28 ; L (dB) : 23
- Couleur : Noir, gris clair
- Taille : Taille unique, s'adapte à la plupart des morphologies
Spécification
Spécification
Couleur | Noir (bandeau) et gris clair (coquille) |
Remplacements de coussins | Oui |
Couleur du coussin | Gris clair |
À utiliser avec (application) | Utilisation en usine et dans l’industrie, blocage des bruits parasites |
Taux de réduction sonore (NRR) | 25 |
Headband Color | Noir |
Modèle | Serre-tête |
Type de batterie | Aucun |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Casque antibruit à bandeau Howard Leight™ Leightning™ L1s >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu