Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction de stockage HotStart™
Éliminez les fastidieuses superpositions d’huile ou de paraffine grâce aux tubes de réaction de stockage à paroi mince Thermo Scientific™ HotStart™.
303.00€ - 1020.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Gamme de produits | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de produits | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15292559
|
Thermo Scientific™
6210 |
HotStart Micro 50 Strips | 0,2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
12318222
|
Thermo Scientific™
6310-11 |
Hot Start Micro 50 Bulk | 0,2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Éliminez les fastidieuses superpositions d’huile ou de paraffine grâce aux tubes de réaction de stockage à paroi mince Thermo Scientific™ HotStart™.
Caractéristiques :- La microbille est stable à température ambiante.
- Garantit un démarrage de réaction synchrone
- Les produits PCR peuvent rester dans les tubes pour une analyse ultérieure
- Bouchons à charnières procurant une fermeture hermétique
- Préstérilisés ; exempts de RNase ou de DNase.
Spécification
Thermocycleurs | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes de réaction de stockage HotStart™