Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage de réactif Molecular BioProducts™ HotStart™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
Conditionnement:
96 pièces
Description
Les tubes de stockage de réactif Thermo Scientific Molecular BioProducts HotStart sont dotés de parois minces et d'une pastille de scellage en cire prépositionnée qui remplace les couches de cire ou d'huiles d'application fastidieuse.
Caractéristiques :
- La microbille est stable à température ambiante.
- Garantit un démarrage de réaction synchrone
- Les produits PCR peuvent rester dans les tubes pour une analyse ultérieure
- Bouchons à charnières procurant une fermeture hermétique
- Préstérilisés ; exempts de RNase ou de DNase.
Spécification
Spécification
| Description | Démarrage à chaud 50 |
| Volume (métrique) de travail | De 25 à 50 pi |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Type de produit | tubes |