Learn More
Cytiva Mélange Hot Start Mix RTG
Code produit. 10544625 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
RTG mélange de démarrage à chaud illustra
Quantité:
100 réactions
480 réactions
8 réactions
96 réactions
Volume:
200 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
Code produit. 10544625
Marque: Cytiva 28900653
Formulation pré-mélangée, pré-distribuée et stable à température ambiante offrant des performances robustes et fiables pour les applications PCR exigeantes dans lesquelles la haute spécificité et la haute sensibilité sont essentielles au succès
  • La séquestration d’amorce bloque efficacement plus de 99 % de l’activité de la polymérase lors de la configuration minimisant efficacement toute formation d’amorce ou d’amorce-dimère non spécifique
  • La protéine d’activateur recombinante limite le risque de contamination par un mammifère associé aux anticorps de démarrage à chaud
  • L’activation de démarrage à chaud rapide préserve l’intégrité de l’échantillon en évitant un traitement thermique précyclable étendu
  • Le procédé de fabrication Ready-To-Go se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
  • La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1,75 unité d’ADN polymérase recombinante PuReTaq, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisants, BSA et tampon de réaction. À température ambiante dans une housse avec un desséchant
Description Mélange de réactifs de PCR préformulé et prédistribué, lyophilisé comprenant de l’ADN polymérase PuReTaq haute qualité et une protéine activatrice à démarrage à chaud “hot start”, pour une spécificité et une reproductibilité accrues des amplifications par PCR.
Format Tube
Type de produit RTG mélange de démarrage à chaud illustra
Quantité 96 réactions
À utiliser avec (application) Standard PCR
Nbre de réactions 96
Volume 200 μl