Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 50°C à 500°C, céramique
Forme : Carré ; Taille : 11 x 11 po
Marque: Gestigkeit Harry™ 11A
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 5.51700kg
Description
Forme : Carrée ; Taille : 11 x 11 in
Plaque chauffante Ceran™ 50 - 500°C• 500°C en 8 min
• Spécial usage continu
• Plaque en verre Ceran™, corps de chauffe quartz
• Plaque vitrocéramique résistante aux chocs thermiques et produits chimiques
• Régulation par thermostat et thermocouple K intégré
• Affichage de la température par potentiomètre
• Protection en cas de rupture du thermocouple
• Boîtier de la plaque en acier inox à 4 pieds réglables
• Boîtier de contrôle en aluminium, isolé des corps de chauffe
• Etanche aux projections d'eau, indice IP65
• Les plaques 1035-8783 et 1176-4838 possèdent 4 orifices filetés pour statif
• Précaution d'emploi
• Laisser un espace min. de 15cm entre plaque et mur. Éloigner tous produits ou matériaux combustibles
• Plaque compacte avec boîtier de contrôle incorporé
• Boîtier protégé des écoulements
• Plaque chauffante compacte
Spécification
Plaque chauffante | |
Carré | |
11 x 11 po | |
410 mm | |
5,5 kg | |
2000 w | |
50/60 Hz |
230 V | |
céramique | |
50deg;C à 500deg;C | |
100 mm | |
290 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 2000 W |