Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 50°C à 500°C, céramique
Forme : Carré ; Taille : 6,9 x 6,9 in
Marque: Gestigkeit Harry™ CT10
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Plaque chauffante | |
Carré | |
6,9 x 6,9 in | |
290 mm | |
2.8 kg | |
1200 w |
230 / 240 V | |
céramique | |
50deg;C à 500deg;C | |
95 mm | |
200 mm | |
230 V, 1100 W |