Learn More
Masterflex™ Collier de serrage pour pompe péristaltique
Les pinces de copolymère d’acétal blanc réutilisables ne rouillent pas, ne se corrodent pas et restent en place une fois positionnées
Marque:  Masterflex™ 06832-03
Code produit. 12499650
  • 53.25€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Copolymère acétal
  • Convient pour une utilisation continue de la température ambiante à 93°C
  • Non conducteur et stable dans une grande variété de produits chimiques
  • Les pinces restent en place une fois positionnées
  • Positionnez la pince et appuyez sur les mâchoires avec une autre pince
Spécification
Spécification
Copolymère acétal
Tuyau ou tubulure
Dia. int. min. : 0,307 po, Dia. int. max. 0,342 in