Learn More
Masterflex™ Collier de serrage pour pompe péristaltique
Les pinces de copolymère d’acétal blanc réutilisables ne rouillent pas, ne se corrodent pas et restent en place une fois positionnées
Marque:  Masterflex™ 06832-32
Code produit. 12489660
  • 45.90€ / 50 pièces
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Copolymère acétal
  • Convient pour une utilisation continue de la température ambiante à 93°C
  • Non conducteur et stable dans une grande variété de produits chimiques
  • Les pinces restent en place une fois positionnées
  • Positionnez la pince et appuyez sur les mâchoires avec une autre pince
Spécification
Spécification
Copolymère acétal
Tuyau ou tubulure
Dia. int. min. : 1,218 po, Dia. int. max. 1,405 in