Learn More
Buerkle™ Collier de serrage métallique Stop-It
Le collier de serrage métallique Stop-It Buerkle™ peut être utilisé chaque fois que le flux liquide ou gazeux circulant dans les tuyaux doit être régulé ou interrompu.
Marque: Buerkle™ 8619-0510
3.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier et aluminium galvanisés
- Pour les flexibles de Ø externe jusqu’à 10 mm, 15 mm, 20 mm et 30 mm
- Assurez-vous que le métal d’arrêt est extrêmement résistant à la chaleur et robuste
- La vis moletée du collier de serrage Stop-It permet un contrôle précis ou l’arrêt complet du débit, même sur des raccords de tuyaux existants
- Une grande partie du tuyau est compressée contre le crochet en acier solide pour éviter son endommagement
Spécification
Collier de serrage Stop-It | |
Acier galvanisé et aluminium | |
Tuyaux flexibles avec diamètre extérieur jusqu'à 10mm | |
Extrêmement robuste et résistant à la chaleur |