Learn More
Buerkle™ Support angulaire pour tuyau à filetage externe robuste
Coudée à 90°.
Marque: Buerkle™ 8547-0012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Fixe
- Filetage externe
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE | |
Autoclavable | |
Clapet à bille | |
1/2 in. | |
Tube pliable |
Buse de 12 mm | |
Polypropylène | |
20/taille | |
12 mm |