Learn More
MP Biomedicals™ Hormones : 3,3',5-Triiodo-L-Thyronine
77.95€
Spécification
Forme | Poudre cristalline |
---|---|
Type de produit | Progestérone |
Stérilité | Stérile |
pH | 9 |
Source | Humaine |
Description
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage thérapeutique.
Spécification
Poudre cristalline | |
Stérile | |
Humaine |
Progestérone | |
9 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Hormones : 3,3',5-Triiodo-L-Thyronine