Learn More
Benchmark Scientific™ Horizontal Tube Holder for Benchmark RotoBot™ Series
This tube holder is for the Benchmark RotoBot™ Series and holds the tubes horizontally.
93.15€
Spécification
À utiliser avec (équipement) RotoBot™ Series
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité de tube Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de tube Prix Quantité et disponibilité  
17984422
Afficher les documents
Benchmark Scientific™
R4040-HZ50
6 x 50 mL Horizontal
93.15€
1 pièce
17944432
Afficher les documents
Benchmark Scientific™
R4040-HZ15
6 x 15 mL Horizontal
93.15€
1 pièce
Description
Description
  • Horizontal orientation for rolling type mixing
  • For use with RotoBot™ Series Rotators
  • Spécification
    Spécification
    RotoBot™ Series