Learn More
Scientific Industries SI™ Porte-tubes horizontal
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 15 ml
24 microtubes
Tubes de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Maintient les tubes en place à l’horizontale.
- Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie™ 2 et Vortex-Genie™ Pulse
- Aucune fixation supplémentaire requise
- Maintient les tubes en place à l’horizontale.
- Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie™ 2 et Vortex-Genie™ Pulse
- Aucune fixation supplémentaire requise
Spécification
Spécification
| Capacité | Tubes de 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse |
| Nbre de positions | 6 |