Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes
Pour les grands systèmes sur gel
Marque:  Fisherbrand™ A2-8C
Code produit. 12443657
  • 59.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour les grands systèmes sur gel
Peigne pour cuve horizontale Easy Cast, Centipede, Gator, Millipede
• Peignes pour maxi cuve Gator™
• Gel 20 x 25cm
• Peigne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A2 et A5
25 x 20 cm
0,1 cm
9,8 po
7,8 po
20 cm
Peigne standard
8
110 μl
25 cm
0,88 po
2,25cm