Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes
Pour les grands systèmes sur gel
Marque: Fisherbrand™ A2-16D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour les grands systèmes sur gel
Peigne pour cuve horizontale Easy Cast, Centipede, Gator, Millipede• Peignes pour maxi cuve Gator™
• Gel 20 x 25cm
• Peigne
Spécification
Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5 | |
25 x 20 cm | |
0,15 cm | |
9,8 po | |
7,8 in | |
20 cm |
Peigne standard | |
16 | |
75 μl | |
25 cm | |
0,41 in | |
1,05 cm |