Learn More
Nabertherm™ Four horizontal à tubes haute température
Code produit. 17338119 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) Tube de procédé:
50 mm
80 mm
120 mm
max. (métrique):
1600°C
1700°C
1800°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17338119
Marque: Nabertherm™ RH321V8AN
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à tubes horizontaux haute température.Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.Différents systèmes d’alimentation en gaz disponibles.
  • Utilisation : horizontale
  • Branchement électrique : 3-phase
Spécification
Type de contrôleur P570
Description Horizontal
Zone chauffée 600 mm
max. (métrique) 1800°C
Uniformité de la température Longueur de température constante ± 5 K : 200 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 920 x 550 x 640 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 120 mm