Learn More
Nabertherm™ Four horizontal à tubes haute température
Fours à tubes horizontaux haute température.Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.Différents systèmes d’alimentation en gaz disponibles.
Marque: Nabertherm™ RH322V62AN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisation : horizontale
- Branchement électrique :triphase
Spécification
P570 | |
600 mm | |
Longueur de température constante ± 5 K : 200 mm | |
120 mm |
Horizontal | |
Jusqu’à 1 600°C | |
920 x 550 x 640 mm |