Learn More
Medicom™ Blouse hygiénique sans poche Hopen™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Red
Dimensions:
Moyenne
L
X-Large
XL
2X-Large
2XL
3X-Large
3XL
Description
- La blouse hygiénique sans poche protège l’environnement de travail des particules provenant du corps de l’opérateur
- Permet à l’utilisateur d’être protégé contre les risques de salissure liés à l’activité effectuée
- Agréable et léger, le tissu en polypropylène est extrêmement respirant
- Modèle à col sans rabat et élastique aux poignets
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
Structure | Fabriquée en Chine |
À utiliser avec (application) | Équipement de protection individuelle de catégorie 1 |
Sexe | Unisexe |
Nbre de poches | Néant |
Type d’emballage | Individuelle, sachet |
Type de produit | Blouse hygiénique |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Medicom™ Blouse hygiénique sans poche Hopen™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu