Learn More
Medicom™ HOPEN Elasticated Coated Sleeve, 45 g/m2
Click to view available options
HOPEN Elasticated Sleeve; Color: White
Description
- Ensures forearm protection against dirt
- Soft and lightweight
- Lined with polyethylene film for better sealing, which makes the sleeves hydrophobic
- Reduces the release of fibers
- Suitable for protected environments
Spécification
Spécification
Dimensions | Universel |
Matériau | Polypropylene |
Couleur | Blanc |
Stérilité | Non stérile |
Jetable | Single-use |
Type de bouchon | Elastic Ends |
Type de couture | Seamless |
Épaisseur | 10 μm |
Longueur (impériale) | 19.7 in. |
Longueur (métrique) | 50 cm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Medicom™ HOPEN Elasticated Coated Sleeve, 45 g/m2 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu